Läs mer
Organophosphorus Pesticides Mixture 580 400 μg/mL in Acetone:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327326
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327326 1 ml
1 options
Produktkod. 30327326 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000580AH
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
CAS 961-11-5, 101-05-3, 1912-24-9, 86-50-0, 2921-88-2, 56-72-4
Analyt- eller komponentnamn (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetone/Hexane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (EZ)-Tetrachlorvinphos 400 μg/mL∣Anilazine 400 μg/mL∣Atrazine 400 μg/mL∣Azinphos-methyl 400 μg/mL∣Chlorpyrifos 400 μg/mL∣Coumaphos 400 μg/mL∣Demeton (O+S) 400 μg/mL∣Diazinon 400 μg/mL∣Dichlorvos 400 μg/mL∣Dimethoate 400 μg/mL∣Disulfoton 400 μg/mL∣EPN 400 μg/mL∣Ethoprophos 400 μg/mL∣Famphur 400 μg/mL∣Fenchlorphos 400 μg/mL∣Fensulfothion 400 μg/mL∣Fenthion 400 μg/mL∣Malathion 400 μg/mL∣Merphos 400 μg/mL∣Mevinphos 400 μg/mL∣Monocrotophos 400 μg/mL∣Naled 400 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 400 μg/mL∣O,O-TEPP 400 μg/mL∣Parathion-ethyl 400 μg/mL∣Parathion-methyl 400 μg/mL∣Phorate 400 μg/mL∣Propazine 400 μg/mL∣Prothiophos 400 μg/mL∣Simazine 400 μg/mL∣Sulfotep 400 μg/mL∣Sulprofos 400 μg/mL∣Thionazin 400 μg/mL∣Trichloronate 400 μg/mL