Läs mer
Organofosforbekämpningsmedelsblandning 597 100 μg/ml i etylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethion∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 30560-19-1, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 563-12-2, 121-75-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethion∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Ethyl Acetate |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |