Läs mer
Organofosforbekämpningsmedelsblandning 665 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 24353-61-5, 10265-92-6, 950-37-8, 6923-22-4, 56-38-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Isocarbofos∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Triazophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |