missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Organofosforbekämpningsmedelsblandning 988 200 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322959
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322959 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322959 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000988AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
CAS 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5
Analyt- eller komponentnamn Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Azinphos-methyl 200 μg/mL∣Demeton (O+S) 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.