Läs mer
MedChemExpress Oridonin
Produktkod. 16471476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471476 200 mg 200mg
1 options
Produktkod. 16471476 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 364.43 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.86%
Löslighet DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym NSC-250682∣ Isodonol
Mål Akt∣Bacterial
Kvantitet 200 mg