missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oridonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oridonin |
| CAS | 28957-04-2 |
| Molekylformel | C20 H28 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Kaur-16-en-15-one','7,20-epoxy-1,6,7,14-tetrahydroxy-','(1α,6β,7α,14R)-, Kaur-16-en-15-one','7α,20-epoxy-1α,6β,7,14-tetrahydroxy-','(14R)- (8CI), Oridonin (7CI), 6,11b-(Epoxymethano)-6a,9-methano-1H-cyclohepta[a]naphthalene','kaur-16-en-15-one deriv., (1α,6β,7α,14R)-7,20-Epoxy-1,6,7,14-tetrahydroxykaur-16-en-15-one, Isodonol, NSC 250682, Oridonine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CC[C@H](O)[C@]23CO[C@](O)([C@@H](O)[C@H]12)[C@@]45[C@H](O)[C@@H](CC[C@@H]34)C(=C)C5=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.43 |
| Formel vikt | 364.1886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?