Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runda injektionsflaskor för kolorimetrar och spektrofotometrar
Produktkod. 11732178
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11732178
Brand: Thermo Scientific™ AC2V24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runda flaskor med en mängd olika Orion™ kolorimetrar och spektrofotometrar, varje förpackning innehåller 12 injektionsflaskor
Använda Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm runda flaskor med en mängd olika Orion™ kolorimetrar och spektrofotometrar. De Orion™ AQUAfast 24 mm runda flaskor kan användas med Orion™ AQUAfast kolorimetriska pulverpaket, tabletter och flytande reagenser för att mäta en mängd vanliga vatten- och avloppsvattenparametrar. Katalognummer AC2V24 innehåller 12 x 24 mm injektionsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Runda flaskor
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Kvantitet 12 Cs.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA)
Typ Flaska
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.