Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Referenselektrod med glaskropp
Descrizione
Denna referenshalvcellselektrod är avsedd för användning med ROSS Halvcells pH-elektrod 8101BNWP eller 8411BN ROSS natrium halvcellselektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultraelektroder erbjuder den bästa stabiliteten och driftfria mätningarna av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannheten och temperatursvaret som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
24 månader från inköpsdatum
Specifica
Specifica
| Beskrivning | 800500U ROSS Ultra referenselektrod |
| Kontakttyper | BNC (Waterproof) |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Referenselektrod |
| Elektrod | Referenselektrod av halvcellsglaskropp; Stiftspetskontakt |
| Typ av fyllningslösning | ROSS elektrodfyllningslösning |
| För användning med (applikation) | Exakta pH-bestämningar |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?