Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombinations pH-elektrod med glaskropp
Kontakttyper:
BNC och Pin
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Påfyllningsbara elektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. De finns i kemiskt resistenta glaskroppar och passar bäst för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Funktioner
- Fungerar i extremfall av prover som varierar från varandra med 50 C °eller mer
- Drift är mindre än 0,002 pH per dag, omstandardisering minimeras
- Kombinationselektrod för allmänna ändamål
- Dubbel knutpunkt
- TRIS-kompatibel
- Vattentät BNC-kontakt
Innehåller:
- En flaska 810007 fyllningslösning
Krävs
- pH-buffertar för kalibrering
- Bägare, plast eller glas
- Magnetisk omrörare eller Orion omrörarsond
- Destillerat eller avjoniserat vatten
Rekommenderas för:
- Kvalitetskontroll (QC) och forskningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Skruvlock |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination pH-elektrod, skruvlockskontakt |
| Drift | <0.002 pH/day |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, med separat kabel med skruvlock |
| Inkluderar | En 60 ml flaska Orion ROSS påfyllningslösning och piplock |
| Visa mer |