Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombinations pH-elektrod med glaskropp
Produktkod. p-4529992
Kontakttyper:
BNC och Pin
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10615261
Brand: Thermo Scientific™ 8102BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fånga noggranna mätningar av en mängd olika provtyper, inklusive lösningsmedel, med Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektroder av glaskropp.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Påfyllningsbara elektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. De finns i kemiskt resistenta glaskroppar och passar bäst för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Orion™ ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons som går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibel med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC och Pin
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination pH-elektrod, BNC-kontakt
Drift <0.002 pH/day
Typ av fyllningslösning 3M KCl
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare, BNC-kontakt
Inkluderar En 60 ml flaska Orion ROSS påfyllningslösning och piplock
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Förvaringskrav Korttidsförvaring (upp till en vecka): Blötlägg elektroden i ROSS pH-elektrodförvaringslösning, kat. nr. 810001, eller standardlösning för pH-elektrodlagring, kat. nr 910001. För förbättrad elektrodprestanda, använd ROSS pH-elektrodlagringslösning. Långtidsförvaring (mer än en vecka): Fyll referenskammaren och täck påfyllningshålet ordentligt. Täck avkänningslampan och referenskopplingen med skyddslocket, hylsan eller förvaringsflaskan som innehåller några droppar förvaringslösning. Innan du återställer elektroden för användning, förbered den som en ny elektrod.
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (engelska) Kabel 39,37 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm