Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Kombinations pH-elektrod med glaskropp
Produktkod. 10544973
Change view
Kontakttyper:
Vattentät BNC
Produktkod. Kontakttyper
10544973
Vattentät BNC
1 options
Produktkod. 10544973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8102BNUWP
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fånga noggranna mätningar av en mängd olika provtyper, inklusive lösningsmedel, med Orion Glass Body pH-elektroder.
Thermo Scientific Orion ROSS Påfyllningsbara elektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. De finns i kemiskt resistenta glaskroppar och lämpar sig bäst för användning i starka syror/baser, pH > 12 eller pH < 2, livsmedels- och kosmetikaemulsioner, rent vatten och slurry. Orion ROSS Ultra Refillable elektroder kommer med två års garanti.
Orion ROSS Ultraelektroder erbjuder den bästa stabiliteten och driftfria mätningarna av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannheten och temperatursvaret som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera, ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
24 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kombinationselektrod av glaskropp
Kontakttyper
Vattentät BNC
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ pH-elektrod
Drift <0,002 pH/dag
Typ av fyllningslösning 3M KCl
Inkluderar 60ml flaska Orion ROSS elektrodfyllningslösning
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (engelska) Kabel 39,4 tum
Längd (metrisk) kabel 1 m