Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Kombination pH-elektrod med tunn stam av glaskropp
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Glass Semi-Micro Electrodes provide optimum accuracy and unmatched response in samples of varying temperatures. They are available in chemically resistant glass bodies and are best suited for measuring samples in test tube and small containers.
Funktioner
- Fungerar i extremfall av prover som varierar från varandra med 50 C °eller mer
- Drift är mindre än 0,002 pH per dag, omstandardisering minimeras
- Passar provrör, mäter prover så små som 0,2mL
- Semi-mikrospets
- Hattdiameter: 16mm
Innehåller:
- En 60 ml flaska fyllningslösning, Orion Cat. nr 810007
Rekommenderas för:
- Kliniska, farmaceutiska och livsmedelslaboratorier, där provstorleken är en begränsning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Semi mikrospets |
| Kontakttyper | BNC/RCA IP67 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination semi-mikro pH-elektrod, BNC-kontakt |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Visa mer |