Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Platt yta påfyllningsbar epoxikroppskombination pH-elektrod
Beskrivning
8135BN ROSS Kombinationsplatta pH-elektrod mäter pH på mjuka, fuktiga ytor— både fast och halvfast— såsom agargelplattor, kött, bröddeg och liknande prover. Med drift mindre än 0,002 pH per dag och minimerad omstandardisering, fungerar denna elektrod i extrema fall av prover som varierar från varandra med 50 °C eller mer.
- Material: Epoxikropp
- pH-intervall: 0 till 14
- Temperaturområde: 0° till 100 °C
- Intern referens: ROSS
- Knutpunkt: Glasfiber
- Mått: 120x 12 mm
- pH-precision: 0,01
- Fyllningslösning: Orion 810007
- Hattdiameter: 16mm
- Små prover finns i mikroprovskål
- Platt yta spets
Inkluderar: En 60 ml flaska ROSS fyll lösning, 810007 och piplock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med BNC-kontakt |
| Kontakttyper | BNC/RCA |
| Korsning | Glasfiber |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination platt yta pH-elektrod, BNC-kontakt |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Visa mer |