Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Platt yta påfyllningsbar epoxikroppskombination pH-elektrod
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kontakttyper:
Vattentät BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Flat Surface Electrodes har en unikt designad, platt avkänningslampa som möjliggör tillförlitlig pH-mätning på prover som papper, textilier, skinn, kött, ost eller i agargelplattor.
Orion™ ROSS Ultraelektroder erbjuder den bästa stabiliteten och driftfria mätningarna av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannheten och temperatursvaret som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
24 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ultra pH-elektrod |
| Kontakttyper | Vattentät BNC |
| Korsning | Glasfiber |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | pH-elektrod |
| Elektrod | Epoxikroppskombinationselektrod med platt yta; 20 x 12 mm |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| Intern referens | ROSS |
| Visa mer |