Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Påfyllningsbar epoxikroppskombination pH-elektrod
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Påfyllningsbara elektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. De finns i epoxikroppar för robusthet och bäst lämpade för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Orion ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons som går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibel med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm
elektrodförvaringsflaska
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm
elektrodförvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med BNC-kontakt |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Glasfiber |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, BNC vattentät kontakt |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| Intern referens | ROSS |
| Visa mer |