Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Påfyllningsbar epoxikroppskombination pH-elektrod
Produktkod. 11834554
Change view
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
11834554 BNC vattentät, RCA Varje
1 options
Produktkod. 11834554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8156BNUWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Manövrera och mät tryggt i fält eller på växtgolvet med Orion påfyllningsbara epoxikroppselektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Påfyllningsbara elektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. De finns i epoxikroppar för robusthet och bäst lämpade för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam. Orion ROSS Ultra Refillable elektroder kommer med två års garanti.
Orion™ ROSS Ultraelektroder erbjuder den bästa stabiliteten och driftfria mätningarna av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannheten och temperatursvaret som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
24 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kombinationselektrod i epoxikropp för allmänt bruk; 120 x 12 mm
Kontakttyper BNC vattentät, RCA
Korsning Glasfiber
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ pH-elektrod
Typ av fyllningslösning 3M KCl
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Garanti 2 år
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) kabel 1 m