Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-mikro spjutspets glaskropp kombinerad pH-elektrod
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spjutspetselektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. Bäst lämpad för att pierca fasta/halvfasta prover och mäta prover med små volymer.
Funktioner
- För pH-mätning i halvfasta livsmedelsmaterial, såsom ost, kött, frukt, bröd och andra liknande prover
- Fungerar i extremfall av prover som varierar från varandra med 50 C °eller mer
- Drift är mindre än 0,002 pH per dag; omstandardisering minimeras
Innehåller:
- 60 ml flaska ROSS elektrodfyllningslösning, 810007
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Med BNC vattentät kontakt |
| Kontakttyper | BNC och Phono Plug |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationsspjutspets pH-elektrod, BNC vattentät kontakt |
| Drift | <0,002 pH/dag |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Show More |