Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Semi-mikro spjutspets glaskropp kombinerad pH-elektrod
Produktkod. p-4529995
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10304721
Brand: Thermo Scientific™ 8163BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stick igenom mjuka och halvfasta prover som ost, kött eller frukt med en påfyllningsbar pH-elektrod med spjutspets.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Spjutspetselektroder ger optimal noggrannhet och stabilitet samtidigt som de har de ytterligare fördelarna med en design med dubbla korsningar. Bäst lämpad för att pierca fasta/halvfasta prover och mäta prover med små volymer.
Funktioner
  • För pH-mätning i halvfasta livsmedelsmaterial, såsom ost, kött, frukt, bröd och andra liknande prover
  • Fungerar i extremfall av prover som varierar från varandra med 50 C °eller mer
  • Drift är mindre än 0,002 pH per dag; omstandardisering minimeras
Innehåller:
  • 60 ml flaska ROSS elektrodfyllningslösning, 810007
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med BNC vattentät kontakt
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationsspjutspets pH-elektrod, BNC vattentät kontakt
Drift <0,002 pH/dag
Typ av fyllningslösning 3M KCl
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare, BNC-kontakt
Inkluderar 60 ml flaska ROSS elektrodfyllningslösning
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Provstorlek 100μ L
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Tips Typ Spjut
Längd (metrisk) spets 20 mm