Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Epoxikroppskombination pH-elektrod
Beskrivning
Orion ROSS Sure-Flow pH-elektroden ger fält-pH-mätning där stabilitet och hög prestanda önskas (pH-jord på plats). Med en vattentät BNC-kontakt är pH-elektroden gjord av en robust epoxikropp som står emot starka syror och baser.
Den unika fritt flytande kopplingen rengör enkelt mellan mätningarna; tryck ned locket för att tillåta fyllningslösning att rinna genom kopplingen och föra bort alla föroreningar som kan störa mätningen. Denna igensättningsfria funktion ger den längsta livslängden. En hylsa skyddar den pH-avkännande lampan och tas bort för enkel rengöring.
ROSS pH-elektrodfördelar:
- Förbättrade mått
- Kompatibel med alla märken av mätare
- TRIS kompatibel för användning med de flesta prover, inklusive proteiner och sulfider
- Kvicksilver och silver fritt för att förhindra provkontamination
Innehåller:
- Löstagbart glödlampsskydd
- Två 60 ml flaskor med fylllösning (810007)
- 1m kabel
Anmärkningar:
- Används intermittent i vissa organiska ämnen
- Polära organiska föreningar bör undvikas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med vattentät kontakt |
| Kontakttyper | BNC vattentät, RCA |
| Korsning | Sure-Flow |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination pH-elektrod, epoxikropp, BNC vattentät kontakt |
| Typ av fyllningslösning | 3M KCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Inkluderar | Löstagbart glödlampsskydd, 2 x 60 ml flaskor med fylllösning |
| Visa mer |