Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Epoxikroppskombination pH-elektrod
Produktkod. p-4529858
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Polära organiska föreningar bör undvikas.
Produktkod. 10029150
Brand: Thermo Scientific™ 8165BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polära organiska föreningar bör undvikas.
Uppnå stabila, driftfria mätningar av utmanande prover med hjälp av en säker-flödeselektrod med dess unika fritt strömmande vätske-till-vätska-övergång.
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ elektroderna är byggda med en unik frittflytande vätske-till-vätska-övergång som förenklar mätningar av smutsiga eller trögflytande prover genom att hjälpa till att förhindra igensättning, vilket gör dem lätta att rengöra. De finns i epoxikroppar för robusthet och bäst lämpade för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Orion ROSS Sure-Flow pH-elektroden ger fält-pH-mätning där stabilitet och hög prestanda önskas (pH-jord på plats). Med en vattentät BNC-kontakt är pH-elektroden gjord av en robust epoxikropp som står emot starka syror och baser.
Den unika fritt flytande kopplingen rengör enkelt mellan mätningarna; tryck ned locket för att tillåta fyllningslösning att rinna genom kopplingen och föra bort alla föroreningar som kan störa mätningen. Denna igensättningsfria funktion ger den längsta livslängden. En hylsa skyddar den pH-avkännande lampan och tas bort för enkel rengöring.
ROSS pH-elektrodfördelar:
  • Förbättrade mått
  • Kompatibel med alla märken av mätare
  • TRIS kompatibel för användning med de flesta prover, inklusive proteiner och sulfider
  • Kvicksilver och silver fritt för att förhindra provkontamination
Innehåller:
  • Löstagbart glödlampsskydd
  • Två 60 ml flaskor med fylllösning (810007)
  • 1m kabel
Anmärkningar:
  • Används intermittent i vissa organiska ämnen
  • Polära organiska föreningar bör undvikas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med vattentät kontakt
Kontakttyper BNC vattentät, RCA
Korsning Sure-Flow
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination pH-elektrod, epoxikropp, BNC vattentät kontakt
Typ av fyllningslösning 3M KCl
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare, BNC-kontakt
Inkluderar Löstagbart glödlampsskydd, 2 x 60 ml flaskor med fylllösning
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Cap 16 mm