Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Tunn stam epoxikroppskombination pH-elektrod
Produktkod. 10283111
Change view
Kontakttyper:
BNC och Phono Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10283111 BNC och Phono Plug Varje
1 options
Produktkod. 10283111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8175BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5390.10 SEK
    4936.62 SEK / Paket med 1
    Save 453.48 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Uppnå stabila, avdriftsfria mätningar av utmanande prover i smala behållare med hjälp av en säker-flödeselektrod med dess unika frittflytande vätske-till-vätska-övergång.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Semi-mikro Sure-Flow™ elektroderna är byggda med en unik frittflytande vätske-till-vätska-övergång som förenklar mätningar av smutsiga eller trögflytande prover genom att hjälpa till att förhindra igensättning, vilket gör dem lätta att rengöra. De finns tillgängliga i epoxikroppar för robusthet och bäst lämpade för användning i små prover av starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Orion™ ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons vilket går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
  • Elektrodfyllningslösning
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodlagringslösning
  • 810001 ROSS pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffertset inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS .
  • elektrodlagringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
  • Förvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Föremål som ingår med
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sure-Flow pH-elektrod
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Klart flöde
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ pH-elektrod
Typ av fyllningslösning 3M KCl
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare
Inkluderar Löstagbart glödlampsskydd, 60mL flaska med ROSS elektrodfyllningslösning
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Tips Typ Semi-mikro
Diameter (metrisk) Cap 16 mm