Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Referenselektrod med enkel epoxikropp
Beskrivning
Den lättstädade korsningen täpps aldrig igen, tryck bara på locket och spola kopplingsområdet, släpp sedan locket och korsningen återställs. Även de mest problematiska, smutsiga eller trögflytande proverna kan enkelt mätas utan en igensatt korsning.
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction-elektroder ger ett tillförlitligt alternativ för rutinmässig pH-mätning. Dessa silverkloridelektroder finns i en mängd olika stilar och ger exakta mätningar av typiska prover.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
900001 Equitransferent lösning med Ag/AgCl, 5 x 60 ml
För utspädda prover< 0,2 M i total jonstyrka och temperaturer> 10° C.
För utspädda prover< 0,2 M i total jonstyrka och temperaturer> 10° C.
900011 4 M KCl med Ag/AgCl, 5 x 60 ml
För koncentrerade prover och temperaturer< 10° C.
För koncentrerade prover och temperaturer< 10° C.
För fullständig information om rätt val av referenselektrodfyllningslösning, se användarhandboken för den jonselektiva elektroden eller pH-elektroden som ska användas.
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 900100 Sure-Flow referens halvcellselektrod |
| Kontakttyper | BNC |
| Korsning | Sure-Flow Sleeve Junction |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Referens halvcellselektrod |
| Elektrod | Single Junction Ref Elektrod |
| Typ av fyllningslösning | Orion 900001 fyllningslösning |
| För användning med (applikation) | ISE-bestämningar |
| Visa mer |