Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Referenselektrod med dubbel kopplingsepoxikropp
Produktkod. 10101311
Change view
Kontakttyper:
Pin-tip
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10101311 Pin-tip Varje
1 options
Produktkod. 10101311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 900200
I lager
Uppnå stabila, avdriftsfria referensmätningar med en säker-flödeselektrod med dess unika fritt strömmande vätske-till-vätska-övergång.
Den lättstädade korsningen täpps aldrig igen, tryck bara på locket och spola kopplingsområdet, släpp sedan locket och korsningen återställs. Även de mest problematiska, smutsiga eller trögflytande proverna kan enkelt mätas utan en igensatt korsning.
Thermo Scientific™ Orion™ Double Junction-elektroder har ett isolerat Ag/AgCl-referenssystem som förhindrar att silver kommer i kontakt med provet. Perfekt för att mäta TRIS-buffert, sulfid- och proteinprover.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
900002 Innerkammarfyllningslösning för 900200, 5 x 60 ml
900003 Yttre kammarfyllningslösning för 900200, 5 x 60 ml
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
900002 Dubbel kopplingsreferens inre fyllningslösning 60mL 1 flaska
900003 Dubbla kopplingsreferens yttre fyllningslösning 60mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 900200 Sure-Flow referens halvcellselektrod
Kontakttyper Pin-tip
Korsning Sure-Flow
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 15
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Referens halvcellselektrod
Typ av fyllningslösning olika fyllningslösningar
För användning med (utrustning) ISE Indicating Sensor Half Cells
Intern referens Ag/AgCl dubbelkoppling
Längd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm