Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Innehåller:
- 60 ml flaska Orion fyllningslösning, 900011
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med vattentät BNC-kontakt |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, glaskropp, BNC vattentäta anslutning |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Sluttning | 92 till 102 % |
| Visa mer |