Beskrivning
Utför applikationer med noggrannheten och det breda temperaturintervallet Thermo Scientific™ Orion™ 9103BNWP pH-kombinationselektrod, som inkluderar ofta använda silver/silverkloridreferenser.
Innehåller:
- 60 ml flaska Orion fyllningslösning, 900011
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med vattentät kontakt |
| Kontakttyper | Vattentät BNC |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, glaskropp, BNC vattentäta anslutning |
| Typ av fyllningslösning | 4M KCl med Ag/AgCl |
| För användning med (utrustning) | Standard pH-mätare, BNC-kontakt |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Visa mer |