Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssond
Produktkod. 10590533
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
BNC/ATC
E DIN Vattentät
Längd (metrisk) kabel:
1 m
1,5 m
3 m
6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10590533 BNC (vattentät) 1,5 m Varje
10212401 BNC/ATC 1 m Varje
11925487 BNC (vattentät) 1,5 m Varje
11792817 BNC (vattentät) 6 m Varje
10204728 BNC (vattentät) 3 m Varje
11712827 E DIN Vattentät 1 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10590533 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9107BNMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 SEK
    2451.66 SEK / Paket med 1
    Save 293.34 SEK
    10% Av
I lager
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/automatiska temperaturkompensationselektroder är underhållslätta, gelfyllda och levereras med en inbyggd ATC. De är konstruerade med en epoxikropp för robusthet och är bäst lämpade för allmänna prover eller för utbildningsinstitutioner där minimalt underhåll krävs.
Funktioner
  • Material: epoxikropp för robusthet
  • pH-intervall: 0 till 14
  • Temperaturområde: 0° till 90 °C
  • Typreferens: Ag/AgCl
  • Korsning: Wick
  • Har ett Ag/AgCl internt referenssystem, förseglad referens
Rekommenderas för användning med:
9107BN& 9107WP = ATC för Orion A/A+ modellerna 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720,&
920 9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC för Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star,& Versa
Stjärnmått:
110 x 12 mm, hattens diameter: 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH/ATC triod
För användning med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationssond har en gelfylld elektrod med lågt underhåll och inbyggd ATC. För fält- eller anläggningsanvändning.
För användning med (utrustning) Dubbel stjärna, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Stjärna
Material Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH/ATC-sond, BNC vattentät anslutning
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm
Korsning Veke
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Referenstyp Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Kontakttyper BNC (vattentät)
Längd (metrisk) kabel 1,5 m