Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC-sond
Produktkod. 11742827
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
6 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11742827 1 m Varje
11732827 6 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11742827 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9109WP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4460.00 SEK
    4244.36 SEK / Paket med 1
    Save 215.64 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
Använd denna mycket mångsidiga sond antingen på fältet eller i en anläggning. Innehåller en gelfylld elektrod med lågt underhållsbehov med inbyggd ATC.
Använd den mycket mångsidiga Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC-sond i antingen fältet eller en anläggning. Innehåller en gelfylld elektrod med lågt underhållsbehov med inbyggd ATC.
Funktioner
  • Material: epoxikropp
  • pH-intervall: 0 till 14
  • Temperaturområde: 0° till 90 °C
  • Typreferens: Ag/AgCl Junction: Wick
  • Har ett Ag/AgCl internt referenssystem, förseglad referens
Rekommenderas för användning med:
Använd med Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 och 266S meter
Mått:
  • Mått: 110 x 12m
  • Hattdiameter: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH/ATC triod
För användning med (applikation) De Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-i-1 pH/ATC-prob kräver lågt underhållsgel med inbyggd ATC. För användning i fält eller anläggning.
För användning med (utrustning) Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S meter
Material Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 90 °C
Typ pH/ATC-sond
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 22 mm
Korsning Veke
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Referenstyp Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 194 °F
Kontakttyper Mini bananplugg
Längd (metrisk) kabel 1 m
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.