Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP Double Junction pH-elektrod
Produktkod. 10237293
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10237293 BNC (vattentät) Varje
1 options
Produktkod. 10237293 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9110DJWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 SEK
    3018.71 SEK / Paket med 1
    Save 151.29 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät prover så små som 0,2 ml med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP Double Junction pH-elektrod.
Mät prover så små som 0,2 ml med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9110DJWP Double Junction pH Electrode, en semi-mikrokombinerad pH-elektrod.
Innehåller:
  • 60 ml flaska med elektrodfyllningslösning, Orion 910008
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Double Junction pH-elektrod
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Keramisk
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C
Typ Double Junction pH-elektrod
Typ av fyllningslösning 3M KCl
Intern referens Ag/AgCl dubbelkoppling
Precision 0.02
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 140 °F