Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Product Code. 10136620
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Skruvlock
missing translation for 'unitSize'
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kontakttyper unitSize
10136620 BNC (vattentät) Varje
10577591 Skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10136620 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 9156BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    2088.13 SEK / Paket med 1
    Save 101.87 SEK
    4% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Utför applikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP Double Junction pH-elektrod, med en hållbar epoxikropp och gel som kräver lite underhåll.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Innehåller:
  • 60 ml flaska Orion-elektrodfyllningslösning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Allmänt kombinerad pH-elektrod med epoxikropp och vattentät BNC-anslutning
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Glasfiber
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 90 °C
Typ Kombinations pH-elektrod, BNC vattentät kontakt
Typ av fyllningslösning 4M KCl med Ag/AgCl
För användning med (utrustning) Orion pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Precision 0.02
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 194 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm