Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Produktkod. 10577591
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10577591
Brand: Thermo Scientific™ 9156SC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför applikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP Double Junction pH-elektrod, med en hållbar epoxikropp och gel som kräver lite underhåll.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Includes:
  • 60ml bottle of Orion electrode fill solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning With screw cap connector
Kontakttyper Skruvlock
Korsning Glass Fiber
Material Epoxy Body
pH-intervall 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 90°C
Typ Combination pH Electrode
Typ av fyllningslösning 4M KCl with Ag/AgCl
Intern referens Ag/AgCl
Precision 0.02
Temperatur (engelska) Drift 32°F to 194°F
Längd (engelska) 4.7 in.
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0.47 in.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm