Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Produktkod. p-4529983
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA
Screw Cap
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10136620
Brand: Thermo Scientific™ 9156BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP Double Junction pH-elektrod, med en hållbar epoxikropp och gel som kräver lite underhåll.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Innehåller:
  • 60 ml flaska Orion-elektrodfyllningslösning, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Allmänt kombinerad pH-elektrod med epoxikropp och vattentät BNC-anslutning
Kontakttyper BNC vattentät, RCA
Korsning Glasfiber
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 90 °C
Typ Kombinations pH-elektrod, BNC vattentät kontakt
Typ av fyllningslösning 4M KCl med Ag/AgCl
För användning med (utrustning) Orion pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Precision 0.02
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 194 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm