Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP Double Junction pH-elektrod
Beskrivning
Utför applikationer med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP Double Junction pH-elektrod, med en hållbar epoxikropp och gel som kräver lite underhåll.
Beställningsinformation:
- 9156DJWP
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Double Junction pH-elektrod |
| Korsning | Veke |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 60 °C |
| Typ | Double Junction pH-elektrod |
| Intern referens | Ag/AgCl dubbelkoppling |
| Precision | 0.02 |
| Förvaringskrav | Förvaras i Orion pH-elektrodförvaringslösning 910001 |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 140 °F |
| Visa mer |