Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Enkel kopplings påfyllbar epoxikropp pH/ATC Triode™
Produktkod. 10255313
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10255313 Mini-DIN Varje
10490633 BNC/ATC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255313 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9157BNMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4149.36 SEK
    3790.42 SEK / Paket med 1
    Save 358.94 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Mät pH och temperatur noggrant med bara en elektrod med hjälp av Triode Electrodes som innehåller inbyggda temperatursensorer. Komplexa prover, såsom biologiska medier, livsmedel och läkemedel, kan enkelt mätas.
Orion™ Enkelkopplingselektroder erbjuder ett pålitligt alternativ för rutinmässiga pH-mätningar. Dessa silverkloridelektroder finns i olika varianter och ger noggranna mätningar av typiska prover.
Lösningar krävs
Elektrodlagringslösning
  • 910001 pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910199 Standard All-in-One pH-buffertkit, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera, pH-elektrodlagringslösning, 475 ml, och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Garantiperiod
  • 6 månader från köpdatumet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning mini DIN-kontakt; Glasfiberövergång; Påfyllningsbar
Kontakttyper Mini-DIN
Korsning Glasfiber
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 90 °C
Typ pH/ATC-sond, Mini-DIN-kontakt
För användning med (applikation) idealisk för fält- eller växtbruk.
För användning med (utrustning) Orion Star Series-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 194 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm