Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Combination Sure-Flow pH-elektrod
Produktkod. 10538171
Change view
Längd (engelska):
4,7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) unitSize
10538171 4,7 tum Varje
1 options
Produktkod. 10538171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9165BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå stabila, driftfria mätningar av utmanande prover med hjälp av en säker-flödeselektrod med dess unika fritt strömmande vätske-till-vätska-övergång.
Kombinations pH-elektrod med epoxikropp för snabb respons i svåra prover och jordar.
Funktioner
  • Material: epoxikropp
  • pH-intervall: 0 till 14
  • Temperaturområde: 0° till 90 °C
  • Knutpunkt: glasfiber
  • Typreferens: Ag/AgCl
  • Har ett Ag/AgCl internt referenssystem, förseglad referens
Innehåller:
  • En 60smL flaska med 900011 fylllösning
Mått:
  • Mått: 120 x 12 mm
  • Hattdiameter: 16mm
Garanti : 12 månader från inköpsdatum av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som är tidigare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-kombinationselektrod
Korsning Sure-Flow
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination pH-elektrod, epoxikropp
Intern referens Ag/AgCl pH
Precision 0.02
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm