Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 917001 Epoxi ATC-sond
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få snabba, exakta mätningar i labbet eller fältet. De Orion™ 917001 Epoxi ATC-prob korrigerar automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Funktioner
- Brottsäker
- Lämplig för tuff miljö
- Bör inte användas i organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 °C |
| För användning med (utrustning) | Mätare i Orion SA/EA-serien inklusive EA940-mätaren |
| Material | Epoxikropp |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | ATC-sond, epoxi |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Diameter (metrisk) kropp | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 12 cm, exklusive keps |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Visa mer |