Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxikroppstemperatursonder
Produktkod. 10716344
Change view
Kontakttyper:
3,5 mm Phono Jack
8-stifts DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10716344 Mini-DIN Varje
10160921 8-stifts DIN Varje
10100691 3,5 mm Phono Jack Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716344 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 927005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 SEK
    3421.80 SEK / Paket med 1
    Save 38.20 SEK
    1% Av
I lager
Få snabba, exakta mätningar i lab eller fält med denna ATC-prob, som automatiskt korrigerar pH-mätningar för variation i elektrodlutningen.
Få snabba, exakta mätningar i labbet eller fältet med Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD Epoxi ATC-sond. Detta instrument korrigerar automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Garanti : 12 månader från inköpsdatum av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som inträffar tidigare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MiniDIN-kontakt (ATC)
Noggrannhet ±1 °C
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Material Epoxy
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ ATC-sond
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,2 tum
Diameter (metrisk) kropp 6 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Kontakttyper Mini-DIN