Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxikroppstemperatursonder
Kontakttyper:
3,5 mm Phono Jack
8-stifts DIN (A+-serien)
MiniDIN (för Orion Star, Star A, Versa Stjärna)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få snabba, exakta mätningar i labbet eller fältet med Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD Epoxi ATC-sond. Detta instrument korrigerar automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Garanti : 12 månader från inköpsdatum av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som inträffar tidigare.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ATC-sond med 8-stifts DIN-kontakt |
| Noggrannhet | ±1 °C |
| För användning med (utrustning) | Orion Star Series A Meter |
| Material | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | ATC-sond, epoxi |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 6 mm |
| Längd (engelska) | 4,7 tum |
| Visa mer |