Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder av glaskropp
Produktkod. 10010263
Change view
Kontakttyper:
3,5 mm Phono Jack
8-stifts DIN
Mini-DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10010263 3,5 mm Phono Jack Varje
10685091 8-stifts DIN Varje
10325013 Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10010263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 927006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4980.00 SEK
    4732.34 SEK / Paket med 1
    Save 247.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med denna ATC-sond av glas.
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD ATC-sond i glas. Finns med tre olika anslutningsalternativ.
Notera: Tre olika modeller finns tillgängliga för att rymma olika Orion-mätare. MiniDIN-versionen är kompatibel med äldre mätare med hjälp av en adapterkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1 °C
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,3 tum.
Diameter (metrisk) kropp 8 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Kontakttyper 3,5 mm Phono Jack
Förvaringskrav Förvara i luft
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone