Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder av glaskropp
Beskrivning
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD ATC-sond i glas. Finns med tre olika anslutningsalternativ.
Notera: Tre olika modeller finns tillgängliga för att rymma olika Orion-mätare. MiniDIN-versionen är kompatibel med äldre mätare med hjälp av en adapterkabel.
Garanti: 12 månader från köpets datum av köparen eller 18 månader från leveransdatum från säljaren, beroende på vilket som är tidigare.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 °C |
| För användning med (utrustning) | Orionstjärnan, Orion Star A, Orionstjärnan Versa |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | ATC-sond |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) kropp | 8 mm |
| Längd (engelska) | 4,7 tum |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |