Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder av glaskropp
Produktkod. p-4529705
Kontakttyper:
3,5 mm Phono Jack
8-stifts DIN (A+-serien)
MiniDIN (för Orion Star, Star A, Versa Stjärna)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10685091
Brand: Thermo Scientific™ 917006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med denna ATC-sond av glas.
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändring med Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD ATC-sond i glas. Finns med tre olika anslutningsalternativ.
Notera:
Tre olika modeller finns tillgängliga för att rymma olika Orion-mätare. MiniDIN-versionen är kompatibel med äldre mätare med användning av en adapterkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1 °C
För användning med (utrustning) Orion Star A Meters
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond, epoxi
pH-intervall 0 till 14
Diameter (engelska) Kropp 0,3 tum.
Diameter (metrisk) kropp 8 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Kontakttyper 8-stifts DIN (A+-serien)
Förvaringskrav Förvara i luft
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • QConnect Yellow
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone