Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Koldioxidkombination jonselektiv elektrod
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Mät koldioxid, karbonat och bikarbonat i vattenlösningar snabbt och noggrant med Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP koldioxidelektrod.
Funktioner
- Den har en gasgenomsläpplig membranteknologi för användning med lösa membran och O-ringar.
Lösningar som krävs:
- Standard
- 950206 0,1 M NaHCO 3 koldioxidstandard, 475 mL
- 950207 1000 ppm som CaCO 3 koldioxidstandard, 475 mL
- Koldioxidbuffertlösning
- 950210 Koldioxidjonstyrkejusterare (ISA), 475 ml
- Elektrodfyllningslösning
- 950202 Koldioxidelektrodfyllningslösning, 60 mL
- Förvaringslösning
- 941706 0,1 M NaCl-kloridstandard, 475 ml
Artiklar som ingår med:
- 950202 Koldioxidelektrodfyllningslösning, 60 mL 1 flaska
- 950204 4 membran med 1 O-ring
Garantiperiod:
- 12 månader från inköpsdatum
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | BNC, vattentät |
| Beskrivning | Koldioxidelektrod |
| Typ | Koldioxidelektrod |