Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Micro pH Elektrod
Produktkod. 10655091
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10655091 BNC/RCA IP67 Varje
1 options
Produktkod. 10655091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9810BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät pH så lågt som 0,5μl-prover i geler eller mikrobehållare med denna kombinationselektrod av glas med liten spets för pH-mätningar i mikrovolymprover.
Mät pH så lågt som 0,5μl prover i geler eller mikrobehållare med Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Micro pH Elektrod, en kombinationselektrod av glas med liten spets för pH-mätningar i mikrovolymprover.
Innehåller:
  • 60 ml flaska Orion elektrodfyllningslösning, 900011
Rekommenderas för:
  • Använd i geler eller mindre provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikro-pH-elektrod
Kontakttyper BNC/RCA IP67
Korsning Keramisk
Material Litet spetsglas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Elektrod Kombinationsmikroelektrod i glas med liten spets; Spets: 37 X 1,3 mm; Min. provvolym: 0,5μl
Typ av fyllningslösning 4M KCl med Ag/AgCl, Orion kat.nr 900011
För användning med (applikation) För pH-mätningar i mikrovolymprover
Intern referens Enkel koppling Ag/AgCl
Förvaringskrav För att säkerställa en snabb respons och fritt flytande koppling får avkänningselementet och referensövergången inte torka ut. Rengör alltid elektroden innan den förvaras. Korttidsförvaring (upp till en vecka): Blötlägg elektroden i pH-elektrodförvaringslösning, kat. nr 910001. För att förhindra kristallisering av påfyllningslösningen, täck över påfyllningshålet när elektroden förvaras och öppna påfyllningshålet vid kalibrering och mätning. Långtidsförvaring (mer än en vecka): Fyll elektroden och täck påfyllningshålet ordentligt. Täck elektroden med det skyddande glasröret som innehåller några droppar förvaringslösning. Innan du återställer elektroden för användning, förbered den som en ny elektrod.
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (engelska) Kabel 3.28 ft.
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m