Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Micro pH-elektrod
Produktkod. 10222781
Change view
Intern referens:
Ag/AgCl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Intern referens Förpackningsstorlek
10222781 Ag/AgCl Varje
1 options
Produktkod. 10222781 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9863BN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät pH genom att genomborra septa med Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Micro pH Electrode, en avfasad nålförsedd 16-gauge kombinationselektrod av glaskropp.
Mät pH genom att genomborra septa med Thermo Scientific™ Orion™ 9863BN Micro pH Electrode, en avfasad nålförsedd 16-gauge kombinationselektrod av glaskropp.
Innehåller:
  • 60 ml flaska med elektrodfyllningslösning, 900011
Rekommenderas för:
  • Piercing septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikro-pH-elektrod
Korsning Enkel keramik
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Elektrod Avfasad nålspets kombinationselektrod; Spets: 40 X 1,7 mm
Typ av fyllningslösning 4M KCl med Ag/AgCl, Orion kat.nr 900011
Intern referens Ag/AgCl
Max. Nedsänkning 3mm
Precision 0.02
Förvaringskrav För att säkerställa en snabb respons och fritt flytande koppling får avkänningselementet och referensövergången inte torka ut. Rengör alltid elektroden innan den förvaras. Korttidsförvaring (upp till en vecka): Blötlägg elektroden i pH-elektrodförvaringslösning, kat. nr 910001. För att förhindra kristallisering av påfyllningslösningen, täck över påfyllningshålet när elektroden förvaras och öppna påfyllningshålet vid kalibrering och mätning. Långtidsförvaring (mer än en vecka): Fyll elektroden och täck påfyllningshålet ordentligt. Täck elektroden med det skyddande glasröret som innehåller några droppar förvaringslösning. Innan du återställer elektroden för användning, förbered den som en ny elektrod.
Längd (engelska) 5,39 tum.
Längd (engelska) Kabel 3.28 ft.
Längd (metrisk) 137 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Cap 1.7 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.