Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniakkombination jonselektiv elektrod
Beskrivning
Få snabba, pålitliga och exakta mätningar av löst ammoniak i vattenlösningar med Thermo Scientific™ Orion™ Ammoniak Gas Sensing ISE-elektrod.
Ammoniak är en viktig del av avloppsvatten och miljöhantering. 9512BNWP överensstämmer med SM 4500-NH3 D-1997 eller E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Funktioner
- 9512BNWP har en hydrofob gasgenomsläpplig membranteknologi för användning med antingen löst membran 951204 eller förmonterade membranlock 951205. Bra för prover med> 0,1 mg/L ammoniak.
Lösningar som krävs:
- Standarder
- 951006 0,1 M NH 4 Cl standard, 475 ml flaska
- 951007 1000 ppm ammoniak som kvävestandard, 475 ml flaska
- 951207 100 ppm ammoniak som kväve standard, 475 ml flaska
- ISA
- 951211 Ammoniak ISA med blå färg, 475 ml flaska
- Elektrodfyllningslösning
- 951202 Elektrodfyllningslösning, 60 ml flaska
- Förvaringslösning
- 951213 Ammoniakelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
Förbrukningsmaterial som krävs:
- Membran
- 951204 Lösa membran för standardelektroder, kartong med 20 st
- 951205 Bondade membran för standardelektroder, 3 st
- Artiklar som ingår med
- 951202 Elektrodfyllningslösning, 60 mL 1 flaska
- 951204 Lösa hinnor, kartong med 20 st. 2 lådor
Garantiperiod:
- 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Vattenprov, avloppsvatten, biosolider, vattenbruk, skaldjur, biologiska prover, vin, TKN, luft. |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Beskrivning | Ammoniak Gas Sensing ISE-elektrod |
| Korsning | Annulär PTFE |
| Längd (engelska) | 5,87 tum. |
| Längd (engelska) Kabel | 29,5 tum |
| Längd (metrisk) | 15.1cm |
| Längd (metrisk) kabel | 75cm |
| Material | Epoxy |
| Driftintervall (metriskt) | Omfång: 1,0 till 5 x 10E7M |
| Visa mer |