Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 turbidimeter
Beskrivning
Använd avancerade funktioner med Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 turbidimeter, inklusive dubbla ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder som är godkända för USA EPA regulatorisk rapportering. Håll jämna steg med ändrade regulatoriska protokoll och använd LED med vitt ljus för att uppfylla kraven i EPA 180.1 eller infraröd (IR) LED för att uppfylla kraven i ISO 7027. Välj bland mätlägen inklusive EPA 180.1, ISO Nephelometric, ISO Absorbance, % transmittans, EBC och ASBC. Denna IP67 vattentäta mätare registrerar 100 datapunkter och erbjuder en genomsnittlig batteritid på 2 500 timmars intermittent användning.
Logga data i internminnet eller beställ AQ4CBL-kabel för att skicka data till skrivaren eller ladda ner till en dator för enkel lagring av tids- och datumstämplade resultat.
- U.S. EPA approval for Drinking Water Reporting per 40 CFR Part 141, vol. 74, no. 147, Monday, August 3, 2009. Regler och föreskrifter pg. 38351-38356
- Dubbel källa för att efterleva EPA 180.1 och ISO 7027
- Nefelometriska och ratiometriska mätningar med autorankning
- IP67 vattentät bärbar turbidimeter
- Avläsningar i intervallet 0 till 4 000 NTU med ett urval av enheter: NT, FTU, FNU, ASBC eller EBC
Innehåller:
- AQ4500-mätare
- Set med 5 USEPA-godkända primära kalibreringsstandarder
- Sju glasflaskor
- Användarhandbok
- väska
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Turbidimeter |
| Ljuskälla | LED, flera |
| Visningstyp | LED |
| Automatiskt områdesval | Ja |
| Beskrivning | Grumlighetsmätare och kalibreringskit |
| Batteritid | 2 500 timmar |
| EPA-godkända metoder | 180.1 |
| Certifikat och efterlevnad | US EPA approval for Drinking Water Reporting per 40 CFR Part 141, vol. 74, no. 147, Monday, August 3, 2009. Rules and regulations pg 38351-38356.EPA 180.1 and ISO 7032 |
| ISO-godkända metoder | ISO 7027 |