Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 turbidimeter
Produktkod. p-4532111
Typ:
Turbidimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beställ ersättande kalibreringsstandarder igen för AQ4500 (AC45ST) och ersättningsflaskor i en förpackning om 12 (AC2T24). Silikonolja och tyg set (AC45S1) finns också.
Produktkod. 10550753
Brand: Thermo Scientific™ AQ4500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställ ersättande kalibreringsstandarder igen för AQ4500 (AC45ST) och ersättningsflaskor i en förpackning om 12 (AC2T24). Silikonolja och tyg set (AC45S1) finns också.
Använd dubbla LED-ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder som är godkända för USA EPA regulatorisk rapportering som erbjuds av denna turbidimeter.
Använd avancerade funktioner med Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 turbidimeter, inklusive dubbla ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder som är godkända för USA EPA regulatorisk rapportering. Håll jämna steg med ändrade regulatoriska protokoll och använd LED med vitt ljus för att uppfylla kraven i EPA 180.1 eller infraröd (IR) LED för att uppfylla kraven i ISO 7027. Välj bland mätlägen inklusive EPA 180.1, ISO Nephelometric, ISO Absorbance, % transmittans, EBC och ASBC. Denna IP67 vattentäta mätare registrerar 100 datapunkter och erbjuder en genomsnittlig batteritid på 2 500 timmars intermittent användning.
Logga data i internminnet eller beställ AQ4CBL-kabel för att skicka data till skrivaren eller ladda ner till en dator för enkel lagring av tids- och datumstämplade resultat.
  • U.S. EPA approval for Drinking Water Reporting per 40 CFR Part 141, vol. 74, no. 147, Monday, August 3, 2009. Regler och föreskrifter pg. 38351-38356
  • Dubbel källa för att efterleva EPA 180.1 och ISO 7027
  • Nefelometriska och ratiometriska mätningar med autorankning
  • IP67 vattentät bärbar turbidimeter
  • Avläsningar i intervallet 0 till 4 000 NTU med ett urval av enheter: NT, FTU, FNU, ASBC eller EBC
Innehåller:
  • AQ4500-mätare
  • Set med 5 USEPA-godkända primära kalibreringsstandarder
  • Sju glasflaskor
  • Användarhandbok
  • väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Turbidimeter
Ljuskälla LED, flera
Visningstyp LED
Automatiskt områdesval Ja
Beskrivning Turbidimeter och kalibreringskit
Batteritid 2 500 timmar
EPA-godkända metoder 180.1
Certifikat och efterlevnad US EPA approval for Drinking Water Reporting per 40 CFR Part 141, vol. 74, no. 147, Monday, August 3, 2009. Rules and regulations pg 38351-38356.EPA 180.1 and ISO 7032
ISO-godkända metoder ISO 7027