Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 turbidimeter
Produktkod. 12003273
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
12003273 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 12003273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AQ3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12865.00 SEK
    12429.89 SEK / Paket med 1
    Save 435.11 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Generera en exakt turbiditetsavläsning snabbt med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 turbidimeter
Generera en exakt turbiditetsavläsning snabbt med Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 turbidimeter Denna enkla men kraftfulla turbidimeter är perfekt för anläggningen, fältet eller labbet och erbjuder ett imponerande utbud av funktioner. Använd den infraröda (IR) LED-ljuskällan för att uppfylla kraven i ISO 7027 och mäta turbiditet på ett tillförlitligt sätt med automatiska värden från 0 till 1 000 NTU. Denna IP67 vattentäta mätare erbjuder en lång batteritid med i genomsnitt cirka 3 000 tester.
Funktioner:
  • Lättlästa resultat från den stora, ljusa LCD-skärmen i en mängd olika arbetsmiljöer
  • Autorankning från 0 till 1 000 NTU
  • Använder nefelometrisk princip med 90°detektion
  • Uppfyller ISO 7027 och erbjuder konsekvent ljuskälla för större noggrannhet
  • Ingen blandning eller utspädning med EPA-godkända primära standarder för polymerpärlor för snabbare kalibrering
Beställningsvarningar:
Ersättningsprodukter inkluderar:
kalibreringsstandarder (AC301S), silikonolja och tyg AC3SIL och flaska AC3V25. Andra tillbehör inkluderar rengöringsborste AC3CBR och formazin turbiditetsstandard (4 000 NTU, 475 ml) AC45FZ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Turbidimeter
Ljuskälla Infraröd LED
Visningstyp LCD-skärm
Svarstid <6 sek.
Beskrivning Kit med turbidimeter
Nyckelfunktioner Power, Cal, Scroll Up, Scroll Down, Read/Enter
IP-betyg IP67
Precision ±2 % av läsningen± 1 LSD för 0–500 NTU,± 3 % av läsningen± 1 LSD för 501–1000 NTU
Upplösning 0,01 NTU (0,01 till 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 till 99,9 NTU), 1 NTU (100 till 1 000 NTU)
Grumlighet 0,01 till 19,99 NTU med 0,01 NTU upplösning, 20,0 till 99,9 NTU med 0,1 NTU upplösning, 100–1 000 NTU med 1 NTU upplösning
Batteritid 3 000 tester
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-i-1 för CSA-US, FCC del 15
ISO-godkända metoder ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.