Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör
Beskrivning
Säkerställ din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har tillbehören den behöver med vårt urval av Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör som inkluderar grumlighetsflaskor, primära grumlighetsstandarder, Formazin grumlighetsstandarder och mer. Vår Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmätare har avancerade funktioner, inklusive dubbla ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder godkända för USA EPA regulatorisk rapportering. Håll jämna steg med ändrade regulatoriska protokoll; använd White Light LED för att uppfylla kraven i EPA 180.1 eller infraröd (IR) LED för att uppfylla ISO 7027 krav. Välj mellan mätlägen inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC och ASBC. Denna IP67 vattentäta mätare registrerar 100 datapunkter och erbjuder en genomsnittlig batteritid på 2 500 timmars intermittent användning.
- US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och föreskrifter pg. 38351-38356
- Dubbel källa för att uppfylla EPA 180.1 och ISO 7027
- Nefelometriska och ratiometriska mätningar med autorankning
- IP67 vattentät bärbar turbidimeter
- Avläsningar i intervallet 0 till 1000 NTU med ett urval av enheter: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Innehåller:
- AQ4500-mätare
- Set med 5 USEPA-godkända primära kalibreringsstandarder
- Sju glasflaskor
- Användarhandbok
- väska
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningsflaska med turbiditet |
| För användning med (utrustning) | AQ4500 turbidimeter |
| EPA-godkända metoder | US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och förordningar sid 38351-38356.EPA 180.1 och ISO 7029 |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.