Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör
Descripción
Säkerställ din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har tillbehören den behöver med vårt urval av Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör som inkluderar grumlighetsflaskor, primära grumlighetsstandarder, Formazin grumlighetsstandarder och mer. Vår Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmätare har avancerade funktioner, inklusive dubbla ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder godkända för USA EPA regulatorisk rapportering. Håll jämna steg med ändrade regulatoriska protokoll; använd White Light LED för att uppfylla kraven i EPA 180.1 eller infraröd (IR) LED för att uppfylla ISO 7027 krav. Välj mellan mätlägen inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC och ASBC. Denna IP67 vattentäta mätare registrerar 100 datapunkter och erbjuder en genomsnittlig batteritid på 2 500 timmars intermittent användning.
- US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och föreskrifter pg. 38351-38356
- Dubbel källa för att uppfylla EPA 180.1 och ISO 7027
- Nefelometriska och ratiometriska mätningar med autorankning
- IP67 vattentät bärbar turbidimeter
- Avläsningar i intervallet 0 till 1000 NTU med ett urval av enheter: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Innehåller:
- AQ4500-mätare
- Set med 5 USEPA-godkända primära kalibreringsstandarder
- Sju glasflaskor
- Användarhandbok
- väska
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Silikonolja och tygsats |
| För användning med (utrustning) | AQ4500 turbidimeter |
| EPA-godkända metoder | US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och förordningar sid 38351-38356.EPA 180.1 och ISO 7028 |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.