Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör
Produktkod. p-6343837
Typ:
Ersättningsflaska med turbiditet
Formazin Turbidity Standard
Silikonolja och tygsats
Tillbehör för turbiditetsmätare
Turbidimeter
Förpackningsstorlek:
475ml
Paket med 12
Varje
Produktkod. 11757717
Brand: Thermo Scientific™ AC45FZ
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Se till att din turbiditetsmätare har de tillbehör den behöver, inklusive grumlighetsflaskor, primära grumlighetsstandarder, Formazin-turbiditetsstandarder och mer.
Säkerställ din Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter har tillbehören den behöver med vårt urval av Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Turbidity Meter Tillbehör som inkluderar grumlighetsflaskor, primära grumlighetsstandarder, Formazin grumlighetsstandarder och mer. Vår Orion AQUAfast AQ4500 turbiditetsmätare har avancerade funktioner, inklusive dubbla ljuskällor och dricksvatten/avloppsvattenmetoder godkända för USA EPA regulatorisk rapportering. Håll jämna steg med ändrade regulatoriska protokoll; använd White Light LED för att uppfylla kraven i EPA 180.1 eller infraröd (IR) LED för att uppfylla ISO 7027 krav. Välj mellan mätlägen inklusive EPA 180.1, ISO Nefelometrisk, ISO Absorbans, % transmittans, EBC och ASBC. Denna IP67 vattentäta mätare registrerar 100 datapunkter och erbjuder en genomsnittlig batteritid på 2 500 timmars intermittent användning.
Logga in data i internminnet eller beställ AQ4CBL-kabel för att skicka data till skrivaren eller ladda ner till en dator för enkel lagring av tids- och datumstämplade resultat.
  • US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och föreskrifter pg. 38351-38356
  • Dubbel källa för att uppfylla EPA 180.1 och ISO 7027
  • Nefelometriska och ratiometriska mätningar med autorankning
  • IP67 vattentät bärbar turbidimeter
  • Avläsningar i intervallet 0 till 1000 NTU med ett urval av enheter: NT , FTU, FNU, ASBC eller EBC
Innehåller:
  • AQ4500-mätare
  • Set med 5 USEPA-godkända primära kalibreringsstandarder
  • Sju glasflaskor
  • Användarhandbok
  • väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Formazin Turbidity Standard
För användning med (utrustning) AQ4500 turbidimeter
Beskrivning Formazin-turbiditetsstandard, 4000NTU, 475mL
EPA-godkända metoder US EPA-godkännande för dricksvattenrapportering enligt 40 CFR Part 141, vol. 74, nr. 147, måndagen den 3 augusti 2009. Regler och förordningar sid 38351-38356.EPA 180.1 och ISO 7027
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formazin Standard, 4000 NTU
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hexamethylenetetramine
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.